Kluczowe dokumenty
80816
(2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
Naproxen Impurity B, (αS)-5-Chloro-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Chloronaproxen
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
rodzina API
naproxen
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Cl)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
RVVAYDHIVLCPBC-QMMMGPOBSA-N
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?