Kluczowe dokumenty
PHR1040
Naproxen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
NAP, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 435
traceable to Ph. Eur. N0250000
traceable to USP 1457301
rodzina API
naproxen
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
informacje o genach
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Opis ogólny
Naproxen belongs to the class of arylacetic acids and is used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is useful for the management of pain, inflammation and stiffness. It is also used in the treatment of rheumatoid arthritis and other painful musculoskeletal disorders.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen