Kluczowe dokumenty
N8280
Naproxen
meets USP testing specifications
Synonim(y):
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
152-154 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
informacje o genach
human ... MAPK14(1432) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Działania biochem./fizjol.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?