Merck
N-042
Supelco
Naproxen solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Naproxen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) sold under the trade name Aleve®. This COX inhibitor is indicated for the treatment of pain, fever, inflammation and stiffness. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or pharmaceutical research.
Informacje prawne
Aleve is a registered trademark of Bayer Healthcare LLC
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mei Zhang et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(1), 484-489 (2012-11-14)
A rapid and simple high-performance liquid chromatography (HPLC) assay was developed for the simultaneous determination of three triazole antifungals (voriconazole, posaconazole, and itraconazole and the metabolite of itraconazole, hydroxyitraconazole) in human plasma. Sample preparation involved a simple one-step protein precipitation
A Li-Wan-Po et al.
Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 38(1), 36-40 (2012-11-22)
In analgesic trials, pain relief is often assessed using a pain-relief score. We aimed to assess, through a meta-analysis, whether absence of need for rescue medication (NNR) is a reliable outcome measure in the evaluation of acute pain relief. Individual-patient
Raffaele Marotta et al.
Water research, 47(1), 373-383 (2012-11-06)
The kinetics of photodegradation of the non steroidal anti-inflammatory drug naproxen (+)-S-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, an emerging organic pollutant, was studied in aqueous solutions under deaerated and aerated conditions. The photolysis experiments were carried out under monochromatic irradiation (λ = 254 nm)
Pain relievers: bad for your heart? People with heart disease should avoid prolonged use of certain anti-inflammatory drugs, Naproxen (Aleve) is safest.
Harvard men's health watch, 17(6), 3-3 (2013-07-04)
Christopher Lockhart et al.
Biophysical journal, 103(11), 2341-2351 (2013-01-04)
All-atom explicit solvent model and replica exchange molecular dynamics were used to investigate binding of Alzheimer's biomarker FDDNP to the Aβ(10-40) monomer. At low and high concentrations, FDDNP binds with high affinity to two sites in the Aβ(10-40) monomer located