PHR1527
Dexamethasone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dexamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. D0710000
traceable to USP 1176506
ciśnienie pary
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
rodzina API
dexamethasone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
warunki przechowywania
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white
mp
460.4-464 °F (238—240°C)
rozpuszczalność
acetone: freely soluble
dichloromethane: slightly soluble
methanol: freely soluble
water: practically insoluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Klucz InChI
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Dexamethasone Acetate is a steroid used for the treatment of various diseases because of its anti-inflammatory and inmunosuppresor effects. It is a common component of ointments, creams, lotions, aerosols and microemulsions.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?