Kluczowe dokumenty
PHR1290
Nifedipine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Nifedipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 462
traceable to Ph. Eur. N0750000
traceable to USP 1463508
rodzina API
nifedipine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Klucz InChI
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Opis ogólny
Nifedipine belongs to the class of calcium channel antagonist drugs and finds a wide use as an antihypertensive and an antianginal agent. It can also be used as a coronary vasodilator.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)