Kluczowe dokumenty
PHR3820
Norepinephrine Bitartrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
L-(−)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt monohydrate, L-(−)-Noradrenaline (+)-bitartrate salt monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1468501
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 250 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
Klucz InChI
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)