Merck
N10802
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde
98%
Synonim(y):
o-NBA, ortho-nitrobenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.12
Beilstein:
742624
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
153 °C/23 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
Klucz InChI
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The 2-Nitrobenzyl group of 2-nitrobenzaldehyde is photolabile that can be cleaved when exposed to UV-light.
Zastosowanie
2-Nitrobenzaldehyde can react with chitosan to form 2-nitrobenzyl-chitosan, which is soluble in trifluoroacetic acid and can also be electrospun into nanofiber matrices. On photolysis, the nitrobenzyl group is cleaved to form neat chitosan nanofiber matrices. The same principle has been applied for the preparation of gelatin nanofiber matrices. The condensation of o-NBA with 2-aminobenzothiazole forms o-nitrobenzylidene 2-aminobenzothiazole, a Schiff′s base that can react with metal ions to form complexes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Studies on some Schiff base complexes of CoII, NiII and CuII derived from salicylaldehyde and o-nitrobenzaldehyde.
Zaki Z M, et al.
Spectroscopy Letters, 31(4), 757-766 (1998)
Two-photon photolysis of 2-nitrobenzaldehyde monitored by fluorescent-labeled nanocapsules.
Diaspro A, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(40), 11008-11012 (2003)
Gelatin nanofiber matrices derived from schiff base derivative for tissue engineering applications.
Jaiswal D, et al.
Journal of Biomedical Nanotechnology, 11(11), 2067-2080 (2015)
A smart methodology to fabricate electrospun chitosan nanofiber matrices for regenerative engineering applications.
Nada A A, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 25(5), 507-515 (2014)
Gregory O Noonan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(12), 4680-4685 (2005-06-09)
Recently, semicarbazide has been found in food in jars sealed with cap liners that were manufactured using azodicarbonamide as a blowing agent. These reports raised the concern that the use of azodicarbonamide-an approved dough conditioner-may result in semicarbazide residues in