Merck
C58800
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.56
Beilstein:
1910197
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Formularz
powder
zanieczyszczenia
<15% 3-chloro-4-nitrobenzaldehyde
<3% sulfuric acid
<5% 5-chloro-2-nitrobenzoic acid
mp
65-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H
Klucz InChI
SWGPIDCNYAYXMJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zabiulla et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 95, 419-428 (2017-09-02)
Disrupted redox balance is implicated in multiple pathologies including malignant progression and tumor angiogenesis. In this investigation, we report the design and development of novel and effective ROS detoxifying azo-hydrazone molecules targeting malignant pathologies and neoangiogenesis. A series of azo-derivatives