Merck
D193607
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrobenzaldehyde
97%
Synonim(y):
2,4-dinitrobenzaldehyd
About This Item
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
bp
190 °C/10 mmHg (lit.)
mp
66-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O5/c10-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)9(13)14/h1-4H
Klucz InChI
ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Metabolism of 2,4-dinitrotoluene, 2,4-dinitrobenzyl alcohol and 2,4-dinitrobenzaldehyde by rat liver microsomal and cytosol fractions.
M Shoji et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 35(4), 1579-1586 (1987-04-01)
M Sayama et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 19(1), 83-92 (1989-01-01)
1. The major biliary metabolite of 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) in male Wistar rat was 2,4-dinitrobenzyl alcohol glucuronide and the minor metabolites were 2,4-dinitrobenzyl alcohol, 2,4-dinitrobenzaldehyde, 2-acetylamino-4-nitrotoluene, 4-amino-2-nitro(2-amino-4-nitro)benzyl alcohol sulphate, 2,4-dinitrobenzoic acid, 2,4-diacetylaminobenzoic acid and 2-amino-4-nitrobenzoic acid. 2. 2,4-Dinitrobenzyl alcohol, 2,4-dinitrobenzaldehyde, 2,4-dinitrobenzyl
M Sayama et al.
Mutation research, 243(1), 47-52 (1990-01-01)
The mutagenicities and theoretical reactivity indices of 2,4-dinitrobenzaldehyde (2,4-DNBAl) and 2,6-dinitrobenzaldehyde (2,6-DNBAl) were investigated using Salmonella typhimurium strains TA98, TA98NR, TA98/1,8-DNP6, and TA100, TA100NR and TA100/1,8-DNP6, by means of the modified intermediate neglect of differential overlap/3 (MINDO)/3) method. The mutagenic