Merck
N10845
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.12
Beilstein:
386795
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystals
mp
55-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Klucz InChI
ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Karunakaran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 98, 229-239 (2012-09-11)
FT-IR (4000-400 cm(-1)) and FT-Raman (3500-100 cm(-1)) spectral measurements of 4-chloro-3-nitrobenzaldehyde have been done. Ab initio (HF/6-311+G(d,p)) and DFT (B3LYP/6-311+G(d,p)) calculations have been performed giving energies, optimized structures, harmonic vibrational frequencies, infrared intensities and Raman activities. A detailed interpretation of
E V Sargent et al.
Mutation research, 175(3), 133-137 (1986-11-01)
m-Nitrobenzaldehyde (MNB) was evaluated for mutagenic activity using the Ames microbial mutagenicity test and for its ability to induce DNA single-strand breaks in rat hepatocytes as measured by alkaline elution. MNB was tested in S. typhimurium strains TA1535, TA1537, TA1538
Halil Gökce et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 1783-1793 (2011-06-21)
The molecular geometry, vibrational frequencies, 1H and 13C NMR chemical shifts, UV-vis spectra, HOMO-LUMO analyses, molecular electrostatic potentials (MEPs), , thermodynamic properties and atomic charges of 3- and 4-Nitrobenzaldehyde oxime (C7H6N2O3) molecules have been investigated by using Hartree-Fock (HF) and