Merck
658324
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
120-124 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
nitro
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block used in the preparation of 5-aryloxazoles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)