Key Documents
137286
5-Bromosalicylaldehyde
98%
Synonim(y):
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
102-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Klucz InChI
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5-Bromosalicylaldehyde is generally used to synthesize schiff bases, and triphenyltin complexes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)