Kluczowe dokumenty
302295
5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
75-77 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble 1%, clear, yellow
grupa funkcyjna
aldehyde
nitro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Klucz InChI
CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano diastereoselektywność w [4+2] cykloaddycji 1-metoksy-2-metylo-3-(trimetylosiloksy)-1,3-pentadienu z 5-nitro-2-tiofenokarboksyaldehydem.
Zastosowanie
5-Nitro-2-tiofenokarboksyaldehyd został użyty do przygotowania 2, 3-dihydro-2-(5-nitro-2-tienylo) chinazolin-4-(1H)-onów i różnych nowych pochodnych eterów oksymowych, środków przeciwpierwotniakowych.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Michael P Doyle et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(15), 5391-5395 (2004-04-03)
Chiral dirhodium(II) carboxamidates are highly efficient catalysts for reactions between a variety of aldehydes and activated dienes. Catalyst loadings as low at 0.01 mol % have been realized with enantioselectivities up to 97%. Kinetic investigations reveal a pronounced electronic influence
Antibacterial 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl)-quinazolin-4(1H)-ones.
R J Alaimo et al.
Journal of medicinal chemistry, 15(3), 335-336 (1972-03-01)
Synthesis and< i> in vitro</i> anti-protozoan activity of new 5-nitrothiophene oxime ether derivatives.
Delmas F, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 28(1), 23-27 (1993)
Ali Almasirad et al.
Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 10(4), 727-731 (2011-10-01)
A series of new 2-(phenylthio) benzoylarylhydrazones were synthesized by acid-catalyzed condensation of hydrazide 3 with corresponding aldehydes. The chemical structures of the compounds were elucidated by FT-IR, (1)H-NMR and Mass spectra. All newly synthesized compounds were evaluated for their antimycobacterial
Jian Xu et al.
Food chemistry, 221, 1530-1538 (2016-12-17)
We synthesized a series of 4- or 5-functionalized TCT derivatives (1-12) and investigated their inhibitory activities and mechanisms on tyrosinase by using Spectrofluorimetry, 1H and 13C NMR titration and IR spectra. The results of the fluorescence spectra and NMR titrations