Key Documents
170968
5-Nitro-2-furaldehyde
99%
Synonim(y):
5-Nitrofurfural
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.59 (lit.)
tw
121 °C/10 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
gęstość
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
nitro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Klucz InChI
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?