Key Documents
143219
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
99%
Synonim(y):
1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-(4-Bromophenyl)hydrazinium chloride, 4-Bromophenylhydrazine monohydrochloride, p-Bromophenylhydrazine monohydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cl.NNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
Klucz InChI
RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- acylsulfonamides and acylsulfamides
- 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?