Merck
769495
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
≥97%
Synonim(y):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CoCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
Próba
≥97%
97.0-102.0% (KT)
Formularz
solid
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.007%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.05%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Heksahydrat chlorku kobaltu(II), uwodniona forma chlorku kobaltu, jest stosowany w galwanotechnice i przygotowywaniu katalizatorów. Służy jako prekursor do syntezy materiałów elektrodowych do akumulatorów litowo-jonowych i działa jako katalizator w szeregu reakcji organicznych, w tym acetylacji, tosylacji alkoholi i reakcji kondensacji.
Zastosowanie
Sześciowodny chlorek kobaltu(II) może być stosowany jako
  • Dodatek do warstwy transportu elektronów (ETL) w perowskitowych ogniwach słonecznych w celu poprawy ich wydajności, w szczególności poprzez zmniejszenie strat energii i zwiększenie napięcia obwodu otwartego.
  • Źródło kobaltu do domieszkowania nanostruktur ZnO. Włączenie jonów kobaltu do matrycy ZnO ma kluczowe znaczenie dla modyfikacji jego właściwości elektronicznych i optycznych.
  • Prekursor do modyfikacji mikrosfer węglowych na bazie metaloorganicznego szkieletu kobaltowego (Co-MOF) do zastosowania jako materiał anodowy w bateriach litowo-jonowych.
Komentarz do analizy
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulphates) ≤ 0.3 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electroplating and characterization of cobalt-nickel-iron and nickel-iron for magnetic microsystems applications
Rasmussen, FE., et al.
Sensors and actuators A, Physical, 92, 242-248 (2001)
Hyeohn Kim et al.
ACS nano, 15(1), 979-988 (2020-12-18)
Chiral inorganic nanomaterials have revealed opportunities in various fields owing to their strong light-matter interactions. In particular, chiral metal oxide nanomaterials that can control light and biochemical reactions have been highlighted due to their catalytic activity and biocompatibility. In this
Excellent lithium ion storage property of porous MnCo2O4 nanorods
Zeng, P., et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 23074-23084 (2016)
Sebastian Klemenz et al.
ChemSusChem, 11(18), 3150-3156 (2018-07-27)
High-performance catalysts for the oxygen-evolution reaction in water electrolysis are usually based on expensive and rare elements. Herein, mixed-metal borides are shown to be competitive with established electrocatalysts like noble metal oxides and other transition-metal(oxide)-based catalysts. Iron incorporation into nanoscale
One-step synthesis of cobalt and nitrogen co-doped carbon nanotubes and their catalytic activity for the oxygen reduction reaction
Fu, S., et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 12718-12722 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
769495-25G
769495-100G4061833315019