Merck
60818
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (KT)
Synonim(y):
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Wzór liniowy:
CoCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
Poziom jakości
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥98.0% (KT)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤2% water
mp
724 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Cobalt(II) chloride is an anhydrous cobalt salt. Cobalt(II) chloride participates in the synthesis of various esters in the presence of acetonitrile.
Zastosowanie
Cobalt(II) chloride may be employed as a catalyst in the following studies:
  • Acylation of various alcohols (primary and secondary).
  • Acylation of various hydroxyl compounds (high selectivity).
  • Regioselective ring-opening reaction of oxiranes.
  • Coupling reactions of anhydrides or acid chlorides with thiols.
  • Protection of aldehydes, via chemoselective dithioacetalization reaction.
  • Solvent-free synthesis of β-enaminones and β-enamino esters.
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cobalt (II) chloride-mediated synthesis of β-enamino compounds under solvent-free conditions.
Zhang ZH and Hu JY.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1447-1451 (2006)
Cobalt (II) chloride catalysed cleavage of ethers with acyl halides: Scope and mechanism.
Iqbal J and Srivastava RR.
Tetrahedron, 47(18), 3155-3170 (1991)
Cobalt (II) chloride catalyzed acylation of alcohols with acetic anhydride: scope and mechanism.
Iqbal J and Srivastava RR.
The Journal of Organic Chemistry, 57(7), 2001-2007 (1997)
An unusual chemoselectivity in cobalt (II) chloride catalysed cleavage of oxiranes with anilines: A highly regioselective synthesis of β-amino alcohols.
Iqbal J and Pandey A.
Tetrahedron Letters, 31(4), 575-576 (1990)
Xin Li et al.
Molecular and cellular biology, 40(8) (2020-01-29)
Fibrosis is recognized as the major pathological change in adipose tissue during the development of obesity. However, the detailed mechanisms governing the interactions between the fibrotic components and their modifiers remain largely unclear. Here, we reported that matrix metalloproteinase 14