Merck
203084
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian chlorku kobaltu(2+) (1:2:1), Wodzian dichlorokobaltu, wodzian dichlorku kobaltu
About This Item
Wzór liniowy:
CoCl2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.84 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
skład
Degree of hydration, 5-6
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
86 °C (lit.)
gęstość
1.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
QVCGXRQVUIKNGS-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203084-10G4061838765604
203084-50G