Merck
449776
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Wzór liniowy:
CoCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.9% trace metals basis
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
724 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Precursor for five-coordinate, heteroleptic thiolate/Ncomplexes which are potential models for cysteine-ligated metalloenzyme activity.
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shoner, S.C. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 5721-5721 (1998)
Yuhang Li et al.
Nature communications, 11(1), 6190-6190 (2020-12-05)
Electroreduction uses renewable energy to upgrade carbon dioxide to value-added chemicals and fuels. Renewable methane synthesized using such a route stands to be readily deployed using existing infrastructure for the distribution and utilization of natural gas. Here we design a
Cobalt (II) chloride-mediated synthesis of β-enamino compounds under solvent-free conditions.
Zhang ZH and Hu JY.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1447-1451 (2006)
Cobalt (II) chloride catalysed cleavage of ethers with acyl halides: Scope and mechanism.
Iqbal J and Srivastava RR.
Tetrahedron, 47(18), 3155-3170 (1991)
Cobalt (II) chloride catalyzed acylation of alcohols with acetic anhydride: scope and mechanism.
Iqbal J and Srivastava RR.
The Journal of Organic Chemistry, 57(7), 2001-2007 (1997)
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Global Trade Item Number
SKUGTIN
449776-6X25G
449776-25G4061838139931
449776-30G
449776-5G4061832323435