Merck
451193
Sigma-Aldrich
Nickel(II) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Nickel chloride, Nickel dichloride, Nickel dichloride (NiCl2 ), Nickelous chloride
About This Item
Wzór liniowy:
NiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Bezwodny chlorek niklu(II), proszek, 99,99% zawartości metali śladowych jest dostępny w postaci proszku lub kawałków z zanieczyszczeniami metalami śladowymi ≤ 150,0 ppm. Jest to wysoce użyteczny związek nieorganiczny o szerokim zakresie zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Jego stosunkowo wysoka czystość sprawia, że nadaje się zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i laboratoryjnych. Jest szeroko stosowany w katalizie, galwanotechnice, produkcji baterii, syntezie chemicznej, materiałoznawstwie, produkcji barwników i pigmentów oraz badaniach laboratoryjnych.
Zastosowanie
Bezwodny chlorek niklu(II) może być wykorzystywany w zaawansowanych badaniach nad technologiami akumulatorowymi, takimi jak materiały katodowe na bazie niklu do akumulatorów litowo-jonowych i alternatywne metody chemiczne akumulatorów. Służy do badania i poprawy właściwości materiałów elektrodowych w akumulatorach niklowo-kadmowych (NiCd) i niklowo-wodorkowych (NiMH). Badania nad elektrokatalizatorami do zastosowań energetycznych, w tym rozszczepiania wody i ogniw paliwowych, często wykorzystują chlorek niklu(II) o wysokiej czystości, aby zapewnić optymalną wydajność i powtarzalność. Może on być stosowany jako prekursor w syntezie nanocząstek niklu, które mają zastosowanie w katalizie, materiałach magnetycznych i urządzeniach elektronicznych. Chlorek niklu(II) o wysokiej czystości służy jako prekursor dla różnych związków niklu, takich jak tlenki i wodorotlenki niklu, które są badane pod kątem ich właściwości elektrycznych, magnetycznych i katalitycznych.
Cechy i korzyści
Jego wysoka czystość gwarantuje dokładne i powtarzalne wyniki eksperymentalne, co czyni go niezbędnym do zastosowań w katalizie, syntezie nanomateriałów, badaniach nad bateriami, materiałoznawstwie, chemii koordynacyjnej, chemii środowiska i chemii analitycznej. Współredukcja w fazie gazowej z innymi halogenkami metali, takimi jak chlorek glinu (nr kat. 449598) za pomocą wodoru, skutkuje drobno rozdrobnionymi intermetalikami, które mogą być stosowane jako materiały strukturalne lub związki o użytecznych właściwościach termoelektrycznych, magnetycznych i odporności na utlenianie. Stosowany w syntezie półprzewodnikowych polimerów zawierających metal, w których szkielet polipirolowy ma minimalną energię konformacyjną i jest prawie płaski.
The vapor-phase co-reductions with other metal halides such as aluminum chloride (cat. no. 449598) by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. Used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samuel Dessources et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(23), 3964-3973 (2016-09-23)
Hydrogen oxidation and evolution reactions (HOR and HER) are studied on Ptx Ni1-x /C materials synthesized by the bromide anion exchange method. Physicochemical characterization shows that this surfactant-free method enables the preparation of well-dispersed and effective catalysts for the processes
Ahmed Hasnain Jalal et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 522-530 (2016-09-07)
Multimodal electrochemical technique incorporating both open circuit potential (OCP) and amperometric techniques have been conceptualized and implemented to improve the detection of specific analyte in systems where more than one analyte is present. This approach has been demonstrated through the
Yuhang Li et al.
Nature communications, 11(1), 6190-6190 (2020-12-05)
Electroreduction uses renewable energy to upgrade carbon dioxide to value-added chemicals and fuels. Renewable methane synthesized using such a route stands to be readily deployed using existing infrastructure for the distribution and utilization of natural gas. Here we design a
Tamzin A Blewett et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 68(2), 382-394 (2014-12-30)
The mechanisms of nickel (Ni) toxicity in marine fish remain unclear, although evidence from freshwater (FW) fish suggests that Ni can act as a pro-oxidant. This study investigated the oxidative stress effects of Ni on the euryhaline killifish (Fundulus heteroclitus)
Rebecca A Musgrave et al.
Chemical science, 10(42), 9841-9852 (2020-02-06)
Ring-opening polymerisation (ROP) of strained [1]- and [2]metallocenophanes and related species is well-established, and the monomer ring-strain is manifest in a substantial tilting of the cyclopentadienyl ligands, giving α angles of ∼14-32°. Surprisingly, tetracarba[4]nickelocenophane [Ni(η5-C5H4)2(CH2)4] (2) undergoes ROP (pyridine, 20
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
We presents an article about a micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. RAFT (Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer) polymerization is a reversible deactivation radical polymerization (RDRP) and one of the more versatile methods for providing living characteristics to radical polymerization.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Zobacz wszystko
Protokoły
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.