Kluczowe dokumenty
450790
Chromium(III) chloride
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
flakes
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?