Merck
379972
Sigma-Aldrich
Chromium(III) nitrate nonahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Chromium nitrate nonahydrate, Chromium trinitrate nonahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Cr(NO3)3 · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
crystalline
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
60 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very soluble(lit.)
gęstość
1.80 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Klucz InChI
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chromiun (III) nitrate nonahydrate may be used to prepare chromium oxide nanoparticles by thermal decomposition.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Original synthesis of chromium (III) oxide nanoparticles
Gibot P & Vidal L.
J. Eur. Ceram. Soc., 30.4, 911-915 (2010)
A Johansson et al.
Environmental research, 39(2), 372-385 (1986-04-01)
Rabbits inhaled aerosols of hexavalent chromium (Na2CrO4) and trivalent chromium (Cr(NO3)3) at concentrations of 0.9 and 0.6 mg/m3 of the metal, respectively, for 4-6 weeks (5 days/week and 6 hr/day). Significantly more macrophages were obtained from the lungs of rabbits
[A simple method for preparing chromosulfuric or chromonitric acid].
W Tittelbach-Helmrich
Zeitschrift fur medizinische Laboratoriumsdiagnostik, 25(1), 56-57 (1984-01-01)
Experimental investigation of actual problems in the colorimetric determination of chromium with diphenylcarbazide.
N Hara
Industrial health, 24(1), 41-50 (1986-01-01)
N Susa et al.
Nihon juigaku zasshi. The Japanese journal of veterinary science, 51(6), 1103-1110 (1989-12-01)
Comparative effects of hexavalent (K2Cr2O7:Cr(VI)) and trivalent chromium (Cr(NO3)3:Cr(III)) on the development of lipid peroxidation, and the relationship between the lipid peroxidation and damage to tissues were studied using male ddY strain mice. The animals were administered with either of