Merck
162574
Sigma-Aldrich
Dimethylglyoxime
ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
DMG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Beilstein:
506731
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.05% insol. Alcohol
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
240-241 °C (lit.)
przydatność
passes test for determination of nickel
grupa funkcyjna
amine
oxime
ciąg SMILES
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Klucz InChI
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dimethylglyoxime(DMG) is a complexing ligand. Dimethylglyoxime forms a number of mixed ligand complexes with N-acetylglycine and various metals such as VO(IV), Ni(II), Zn(II), Pd(II), Cd(II) and Pb(II).
Zastosowanie
Dimethylglyoxime (DMG) may be used as complexing agent for the quantification of metallic imprurities [cobalt(II) and nickel(II)] in brine (5.5mol/l aqueous solution of sodium chloride) by adsorptive stripping voltammetry. It may be used in the preparation of nickel dimethylglyoxime, a dye complex used for the fabrication of dye-sensitized solar cells.
Dimethylglyoxime may be used as a chelating agent for determining nickel ion in complexes by gravimetric, titrimetric or colorimetric analysis.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chelating agents in nonaqueous titrimetry.
Brummet BD and Hollweg RM
Analytical Chemistry, 28(4), 448-450 (1956)
The basis of the selectivity of dimethylglyoxime as a reagent in gravimetric analysis.
Sharpe AG and Wakefield DB
Journal of the Chemical Society, 281-285 (1957)
Nile Blue and Nickel Organometallic Dyes Applied in Dye-sensitized Solar Cells.
Siami E, et al.
Portugaliae Electrochimica Acta , 33(1), 23-33 (2015)
Preparation and Spectral Properties of Mixed-Ligand Complexes of VO (IV), Ni (II), Zn (II), Pd (II), Cd (II) and Pb (II) with Dimethylglyoxime and N-Acetylglycine.
Shaker SA
Journal of Chemistry, 7(S1), S580-S586 (2010)
Application of adsorptive stripping voltammetry (AdSV) for the analysis of trace metals in brine.
Romanus A, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 340(6), 363-370 (1991)