Kluczowe dokumenty
151114
Cholesteryl acetate
97%
Synonim(y):
3β-Acetoxy-5-cholestene, 3β-Hydroxy-5-cholestene 3-acetate, 5-Cholesten-3β-ol 3-acetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid crystal
aktywność optyczna
[α]24/D −44°, c = 2 in chloroform
mp
112-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(C)=O
InChI
1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Klucz InChI
XUGISPSHIFXEHZ-VEVYEIKRSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?