Key Documents
8.21046
Sigma-Aldrich
Propionamide
for synthesis
Synonim(y):
Propionamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
201-172-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
crystals
mp
75-78 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Klucz InChI
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reductive methylation under phase-transfer catalysis: Propionamide was employed in the reductive methylation of homogeneous primary beta-lauryl/myristyl polyethyleneoxy ethylamines under phase-transfer catalysis, illustrating its role in chemical synthesis and its potential as a chemical intermediate in various industrial processes (Jianu, 2021).
  • GPX4 degraders in medical chemistry: Research on the structure-activity relationship of RSL3-based GPX4 degraders incorporated propionamide, highlighting its application in pharmaceutical research, particularly in the development of novel therapeutic agents targeting oxidative stress pathways (Zheng et al., 2023).
Komentarz do analizy
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3