Merck
333387
Sigma-Aldrich
Chromium(III) fluoride tetrahydrate
97%
Synonim(y):
Chromic fluoride tetrahydrate, Chromium trifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
CrF3 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
ciąg SMILES
O.O.O.O.F[Cr](F)F
InChI
1S/Cr.3FH.4H2O/h;3*1H;4*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
NJSCURCAHMSDSL-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)