Merck
771619
Sigma-Aldrich
Manganese(II) fluoride
≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
MnF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Próba
≥99.95% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
856 °C (lit.)
gęstość
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Anhydrous Manganese(II) Fluoride is an interesting antiferromagnetic material as well as a precursor for lithium ion battery materials.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S P Bayrakci et al.
Science (New York, N.Y.), 312(5782), 1926-1929 (2006-07-01)
We used a neutron spin-echo method with microelectron-volt resolution to determine the lifetimes of spin waves in the prototypical antiferromagnet MnF2 over the entire Brillouin zone. A theory based on the interaction of spin waves (magnons) with longitudinal spin fluctuations
Gocheva; I.;
Journal of Power Sources, 187(1), 247-252 (2009)
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods