Kluczowe dokumenty
288659
Iron(III) fluoride
46.5-50.7% Fe (by Na2SO3, titration)
Synonim(y):
Ferric fluoride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
powder
stężenie
46.5-50.7% Fe (by Na2SO3, titration)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[Fe](F)F
InChI
1S/3FH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Do produkcji katod przechowujących lit o dużej pojemności metodą eksfoliacji w fazie ciekłej.
- Jako materiał katodowy dla akumulatorów sodowo-jonowych.
- Jako katalizator konwersji związków karbonylowych w oksatioacetale i ditioacetale.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.