About This Item
Wzór liniowy:
NaF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
ciśnienie pary
1.4 mmHg ( 0 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
993 °C (lit.)
ciąg SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Badanie mechanizmu reakcji sodu z fluorowodorem z wytworzeniem fluorku sodu oraz adsorpcji fluorowodoru na monomerze i tetramerze fluorku sodu: Artykuł zagłębia się w mechanizmy reakcji między sodem a fluorowodorem oraz właściwości adsorpcyjne fluorowodoru na strukturach fluorku sodu, które są kluczowe dla syntezy chemicznej i zastosowań przemysłowych (Yu et al., 2024).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Ryan D Espy et al.
Analytical chemistry, 86(15), 7712-7718 (2014-06-28)
Determination of eight drugs of abuse in blood has been performed using paper spray or extraction spray mass spectrometry in under 2 min with minimal sample preparation. A method has been optimized for quantification of amphetamine, methamphetamine, 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine
Melissa van Kranenburg et al.
Human mutation, 36(2), 200-209 (2014-11-05)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (TORC1) senses nutrient availability to regulate eukaryotic anabolic metabolism. In response to limiting concentrations of amino acids, TORC1 kinase activity is inhibited through the GATOR-1 complex. Mutations in DEPDC5, that encodes one of
Madeleen Bosma et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(12), 1648-1655 (2014-09-25)
We used human cardiomyocyte-derived cells to create an in vitro model to study lipid metabolism and explored the effects of PPARγ; ACSL1 and ATGL on fatty acid-induced ER stress. Compared to oleate, palmitate treatment resulted in less intracellular accumulation of
M Ogawa et al.
Veterinary pathology, 52(6), 1099-1107 (2015-03-04)
Canine degenerative myelopathy (DM) is a progressive neurodegenerative disease frequently found in Pembroke Welsh Corgi (PWC) dogs, and it has clinical and pathologic similarities to human amyotrophic lateral sclerosis. Autophagy is a major intracellular protein degradation system. Abnormalities of autophagy--resulting
Nibaldo C Inestrosa et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 25(6), 679-691 (2014-10-30)
Alzheimer's disease (AD) is the most common neurodegenerative disorder and the leading cause of age-related dementia worldwide. Several models for AD have been developed to provide information regarding the initial changes that lead to degeneration. Transgenic mouse models recapitulate many