Merck
01148
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Wzór liniowy:
NaF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
1.4 mmHg ( 0 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Formularz
powder
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
zanieczyszczenia
acidity or alkalinity, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
≤0.2% free acid (as HF)
≤0.2% sodium hexafluorosilicate (Na2SiF6)
strata
≤0.5% loss on drying, 150 °C
mp
993 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤50 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
[F-].[Na+]
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fluorek sodu (NaF) jest halogenkiem metalu. Został zgłoszony jako środek zapobiegający próchnicy zębów. Jest najczęściej stosowanym środkiem konserwującym glukozę we krwi. Stwierdzono, że stabilizuje on wątrobowy mikrosomalny enzym fosfohydrolazę glukozy-6-P.
Zastosowanie
Fluorek sodu może być stosowany jako czynnik fluorujący w syntezie fluorków aromatycznych i alifatycznych na drodze metatezy. Może być stosowany do przygotowania buforu do lizy.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effectiveness of sodium fluoride as a preservative of glucose in blood.
Chan AY, et al.
Clinical Chemistry, 35(2), 315-317 (1989)
A J Lange et al.
The Journal of biological chemistry, 261(1), 101-107 (1986-01-05)
Stabilization and inhibition of hepatic microsomal glucose-6-P phosphohydrolase (EC 3.1.3.9) by F- requires the presence of Al3+ ions. At millimolar concentrations, reagent grade NaF inhibited glucose-6-P hydrolysis and protected the enzyme against inactivation induced by heat in the presence of
Synthesis of fluorides by metathesis with sodium fluoride.
Tullock CW and Coffman DD.
The Journal of Organic Chemistry, 25(11), 2016-2019 (1960)
J G Drachman et al.
The Journal of biological chemistry, 270(10), 4979-4982 (1995-03-10)
c-Mpl is a member of the cytokine receptor superfamily, expressed primarily on hematopoietic cells. Recently, the c-Mpl ligand was cloned and found to have thrombopoietic activity. In this paper we report that ligand binding induced tyrosine phosphorylation in BaF3 cells
Hye-Jin Lee et al.
The Kaohsiung journal of medical sciences, 31(6), 303-308 (2015-06-05)
Dental caries preventive agents, such as sodium fluoride (NaF) and bamboo salt (BS), are known to cause cellular growth that is characterized by morphological and gene expression changes. This study was designed to investigate the dual effect of NaF and