Kluczowe dokumenty
1.06441
Sodium fluoride
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Sodium fluoride
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 hPa ( 1077 °C)
linia produktu
EMPROVE® API
Formularz
crystals
siła działania
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
gęstość
2.8 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1