Kluczowe dokumenty
291110
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
98%
Synonim(y):
Cryptand 222, Kryptofix® 222
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
68-71 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
Klucz InChI
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A electrolyte additive in isotachophoresis[separation method that is particularly suited to the analysis of small ions]for the analysis of alkali metal cations.
- A complexing agent in the preparation of K+-imprinted nanoparticles using methacrylic acid as the functional monomer, ethylene glycol dimethacrylate as the crosslinker and 2,2′-azobisisobutyronitrile as the radical initiator.
- A structure directing agent (SDA) in the preparation of LTA-type AlPO4 crystals.
Opakowanie
Informacje prawne
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?