Merck
655112
Sigma-Aldrich
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-β-D-mannopyranose, Mannose triflate, TATM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19F3O12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.36
Beilstein:
4341413
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D -16°, c = 1 in chloroform
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
Klucz InChI
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate can be used as a reactant to synthesize radioiodine-labeled quantum dots, which are used as radiolabeled fluorescence nano-probes for the cell imaging studies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasmin Y Al-Gindan et al.
The British journal of nutrition, 114(11), 1852-1867 (2015-10-06)
The reference organ-level body composition measurement method is MRI. Practical estimations of total adipose tissue mass (TATM), total adipose tissue fat mass (TATFM) and total body fat are valuable for epidemiology, but validated prediction equations based on MRI are not