Kluczowe dokumenty
217905
Copper(II) fluoride
98%
Synonim(y):
Cupric fluoride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
strata
<0.5% loss on drying, 105 °C, 1h
mp
950 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4.23 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[Cu]F
InChI
1S/Cu.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
GWFAVIIMQDUCRA-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?