Merck
226866
Sigma-Aldrich
Silver(I) fluoride
99%
Synonim(y):
Fluorosrebro, Monofluorek srebra
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99%
Formularz
powder
bp
1159 °C/1 atm (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
gęstość
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Silver(I)fluoride can be used as a reagent:
  • To synthesize aliphatic fluorinated products via oxidative C-H fluorination reaction using manganese-based catalysts.
  • In fluorinates homocoupling reaction of gem-difluoroalkenes.
It can also be used as a silver precursor salt to prepare silver nanoparticles.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.