Kluczowe dokumenty
184500
Naphthalene
suitable for scintillation, ≥99%
Synonim(y):
Biała smoła, Naftalina, Smoła kamforowa
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.03 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Formularz
crystals
flakes
temp. samozapłonu
978 °F
granice wybuchowości
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
fluorescencja
λex 265; λem 336 in cyclohexane
przydatność
suitable for scintillation
ciąg SMILES
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Klucz InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Naphthalene was used in liquid-phase exfoliation of graphite in organic solvents for the production of graphene sheets.
- It was used in preparation of carbon-coated Si70Sn30 nanoparticles.
- It was used as fluorescent probe to study the aggregation behavior of sodium cholate.
- It was used to investigate influence of added short chain linear and branched alcohols on the binding of 1:1 complex of naphthalene and β-cyclodextrin.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
173.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?