Kluczowe dokumenty
86470
p-Terphenyl
suitable for scintillation, ≥98.5% (HPLC)
Synonim(y):
1,4-Diphenylbenzene, PT, PTP
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7.95 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
Formularz
solid
bp
389 °C (lit.)
mp
212-213 °C (lit.)
212-214 °C
fluorescencja
λex 286 nm; λem 343 nm in DMF
λ
in ethanol
absorpcja UV
λ: 277 nm Amax: ≥98.5%
przydatność
suitable for scintillation
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
Klucz InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Komentarz do analizy
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
207 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)