Merck
T3009
Sigma-Aldrich
m-Terphenyl
99%
Synonim(y):
1,3-Diphenylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
Beilstein:
1864778
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
bp
379 °C (lit.)
mp
84-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-8-15(9-4-1)17-12-7-13-18(14-17)16-10-5-2-6-11-16/h1-14H
Klucz InChI
YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Konstrukcja dwuniciowych polimerów metalosupramolekularnych o kontrolowanej helikalności poprzez połączenie mostków solnych i koordynacji metali...: Opisuje konstrukcję metalosupramolekularnych polimerów, integrując pochodne m-Terfenylu dla kontrolowanych struktur helikalnych, istotnych dla rozwoju responsywnych materiałów (Ikeda et al., 2006).
  • Nowa klasa oksy-mostkowanych wysokowartościowych klasterów heksamanganu wspieranych przez sterycznie utrudnione ligandy karboksylanowe...: Koncentruje się na nowej klasie klasterów manganu wykorzystujących ligandy karboksylanowe na bazie m-terfenylu, istotnych dla zastosowań magnetycznych i katalitycznych (Mukhopadhyay et al., 2003).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Christin Suenkel et al.
Cell reports, 30(7), 2170-2179 (2020-02-23)
circSLC45A4 is the main RNA splice isoform produced from its genetic locus and one of the highest expressed circRNAs in the developing human frontal cortex. Knockdown of this highly conserved circRNA in a human neuroblastoma cell line is sufficient to induce
Shijia Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(30), 8989-8997 (2015-10-03)
A novel imidazolium-embedded N,N-dimethylaminopropyl-functionalized silica-based stationary phase (Sil-ImCl) was prepared and further used for hydrophilic interaction/reversed-phase mixed-mode chromatography. The Sil-ImCl stationary phase was respectively characterized by Fourier transform infrared spectrometry, thermogravimetric analysis, and element analysis. A variety of hydrophilic or
Lijuan Luo et al.
Scientific reports, 5, 12776-12776 (2015-08-05)
Algal blooms cause great damage to water quality and aquaculture. However, this study showed that dead algal cells and chlorophyll could accelerate the photo-transformation of benzo[a]pyrene (BaP), a ubiquitous and persistent pollutant with potently mutagenic and carcinogenic toxicities, under visible
Xiaotian Zhang et al.
Environmental science & technology, 49(16), 10127-10135 (2015-07-23)
Suspended sediment (SPS) is widely present in rivers around the world. However, the bioavailability of hydrophobic organic compounds (HOCs) associated with SPS is not well understood. In this work, the influence of SPS grain size on the bioavailability of SPS-associated