Merck
292192
Sigma-Aldrich
2-Phenyltoluene
97%
Synonim(y):
2-Methylbiphenyl
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
bp
255.3 °C (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-5-6-10-13(11)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
Klucz InChI
ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Obliczenia teorii funkcjonału gęstości dla anionów rodnikowych 2-fenylotoluenu (2-metylobifenylu) zostały opisane na stronie. Opisano cyklodehydrogenację 2-fenylotoluenu (2-metylobifenylu) i jego konwersję do jądra fluorenu poprzez obróbkę w fazie gazowej katalizatorem palladowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dandan Xiang et al.
Chemosphere, 201, 840-849 (2018-03-20)
Mounting evidence suggests there is a link between exposure to synthetic pyrethroids (SPs) and the development of obesity. The information presented in this study suggests that cis-bifenthrin (cis-BF) could activate pregnane X receptor (PXR) mediated pathway and lead to the
Aromatic Cyclodehydrogenation. III. Experiments with 2-Ethylbiphenyl1
Orchin M.
Journal of the American Chemical Society, 68(4), 571-572 (1946)
Investigation of the effects of substitution position on the radical anions of chlorobiphenyls.
Pan D and Phillips DL.
Chemical Physics Letters, 318(1), 214-221 (2000)
Philipp Denk et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(14), 3395-3404 (2018-04-07)
Elastic therapeutic tapes are an important tool in the field of physical therapy and medicine. These tapes contain types of adhesive. However, sensory evaluations revealed the release of pronounced and irritating odors of the tapes. Negative odors were, amongst others