Merck
P36401
Sigma-Aldrich
3-Phenyltoluene
95%
Synonim(y):
3-Methylbiphenyl
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.602 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-6-5-9-13(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
Klucz InChI
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philipp Denk et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(14), 3395-3404 (2018-04-07)
Elastic therapeutic tapes are an important tool in the field of physical therapy and medicine. These tapes contain types of adhesive. However, sensory evaluations revealed the release of pronounced and irritating odors of the tapes. Negative odors were, amongst others