MABE132
Anti-MyoD Antibody, clone 5F11
clone 5F11, from rat
Synonim(y):
Myoblast determination protein 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Myod1(17927)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot Analysis: A representative lot detected MyoD in C2C12 cells.
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MyoD in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
C2C12 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1