Kluczowe dokumenty
M6190
Monoclonal Anti-MYOD1 antibody produced in mouse
clone 5.2F, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Myogenic Differentiation Antigen 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5.2F, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, chicken, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL
immunohistochemistry (frozen sections): 2-4 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
western blot: 1 μg/mL (reacts with the ~45 kDa protein)
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MYOD1(4654)
mouse ... Myod1(17927)
rat ... Myod1(337868)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunofluorescence staining at a 1:50 dilution
- western blotting
- immunostaining at a 1:300 dilution
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?