MAB3878
Anti-MyoD1 Antibody
clone 5.2F, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anty-BHLHc1, Anty-MYF3, Anty-MYOD, Anty-MYODRIF, Anty-PUM
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5.2F, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, chicken, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYOD1(4654)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry on frozen and formalin-fixed, paraffin embedded tissue: 2-4 μg/mL.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation: 2 μg/mg of protein lysate
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Fetal Muscle, Rhabdomyosarcoma
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2