Kluczowe dokumenty
SAB2107886
Sigma-Aldrich
Anti-PAX7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MYOSCO, Anty-HUP1, Anty-PAX7B, Anty-RMS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, dog, rabbit, rat, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX7(5081)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego PAX7
Działania biochem./fizjol.
PAX7 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych typu paired box (PAX). Członkowie tej rodziny genów zazwyczaj zawierają sparowaną domenę pudełkową, oktapeptyd i homeodomenę typu sparowanego. Geny te odgrywają kluczową rolę podczas rozwoju płodu i wzrostu nowotworu. Specyficzna funkcja sparowanego genu pudełkowego 7 jest nieznana, ale spekuluje się, że obejmuje supresję nowotworu, ponieważ fuzja tego genu z członkiem rodziny domeny forkhead była związana z mięsakiem prążkowanokomórkowym pęcherzyków płucnych. Alternatywny splicing w tym genie wytworzył dwa znane produkty, ale biologiczne znaczenie wariantów jest nieznane.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KEEEDEADKKEDDGEKKAKHSIDGILGDKGNRLDEGSDVESEPDLPLKRK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roza K Przanowska et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(6), 7687-7702 (2020-04-12)
miR-206, miR-1a-1, and miR-1a-2 are induced during differentiation of skeletal myoblasts and promote myogenesis in vitro. miR-206 is required for skeletal muscle regeneration in vivo. Although this miRNA family is hypothesized to play an essential role in differentiation, a triple