Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1412356
Sigma-Aldrich
ANTI-PAX7 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HUP1, PAX7, PAX7B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX7(5081)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu paired box (PAX). Członkowie tej rodziny genów zazwyczaj zawierają sparowaną domenę pudełkową, oktapeptyd i homeodomenę typu sparowanego. Geny te odgrywają kluczową rolę podczas rozwoju płodu i wzrostu nowotworu. Specyficzna funkcja sparowanego genu box 7 jest nieznana, ale spekuluje się, że obejmuje supresję nowotworu, ponieważ fuzja tego genu z członkiem rodziny domen forkhead była związana z mięsakiem prążkowanokomórkowym pęcherzyków płucnych. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Pudełko sparowane 7 (PAX7) jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 1p36.13. Kodowane białko należy do rodziny PAX i ulega ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), tkance czaszkowo-twarzowej, somitach/mięśniach szkieletowych. Białko PAX7 składa się ze sparowanej domeny (PD), motywu oktapeptydowego (OP) i motywu helisa-obrót-helisa homeodomen 1, 2 i 3 (HD1/2/3).
Immunogen
PAX7 (NP_002575.1, 411 a.a. ~ 520 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GGLDSATSISASCSQRADSIKPGDSLPTSQAYCPPTYSTTGYSVDPVAGYQYGQYGQSECLVPWASPVPIPSPTPRASCLFMESYKVVSGWGMSISQMEKLKSSQMEQFT
Działania biochem./fizjol.
Sparowana ramka 7 (PAX7) w komórkach macierzystych pochodzenia mięśniowego odgrywa istotną rolę w specyfikacji miogenicznych komórek satelitarnych poprzez hamowanie alternatywnych programów rozwojowych. Zmiany w ekspresji tego genu są związane z czerniakiem, nerwiakiem niedojrzałym i mięsakiem prążkowanokomórkowym. PAX7 i PAX3 są również zaangażowane w tworzenie i regenerację mięśni szkieletowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margaret Buckingham et al.
Annual review of cell and developmental biology, 23, 645-673 (2007-05-18)
Pax genes play key roles in the formation of tissues and organs during embryogenesis. Pax3 and Pax7 mark myogenic progenitor cells and regulate their behavior and their entry into the program of skeletal muscle differentiation. Recent results have underlined the
P Seale et al.
Cell, 102(6), 777-786 (2000-10-13)
The paired box transcription factor Pax7 was isolated by representational difference analysis as a gene specifically expressed in cultured satellite cell-derived myoblasts. In situ hybridization revealed that Pax7 was also expressed in satellite cells residing in adult muscle. Cell culture
T H Beaty et al.
Human genetics, 132(7), 771-781 (2013-03-21)
A collection of 1,108 case-parent trios ascertained through an isolated, nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate (CL/P) was used to replicate the findings from a genome-wide association study (GWAS) conducted by Beaty et al. (Nat Genet 42:525-529, 2010)
Cecilia Romagnoli et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
Skeletal muscle has an outstanding capacity for regeneration in response to injuries, but there are disorders in which this process is seriously impaired, such as sarcopenia. Pharmacological treatments to restore muscle trophism are not available, therefore, the identification of suitable
Lerrie Ann Ipulan et al.
Endocrinology, 155(7), 2467-2479 (2014-04-20)
The bulbocavernosus (BC) is a sexually dimorphic muscle observed only in males. Androgen receptor knockout mouse studies show the loss of BC formation. This suggests that androgen signaling plays a vital role in its development. Androgen has been known to