Merck
P36606
Sigma-Aldrich
4-Phenyltoluene
98%
Synonim(y):
4-Methylbiphenyl
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
bp
267-268 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-9-13(10-8-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Klucz InChI
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)