About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
56.5-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Klucz InChI
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Growth of 4-methylbenzophenone (4MB) single crystals by Czochralski method and its structural, mechanical and optical characterization: This study discusses the successful growth of 4-methylbenzophenone crystals and their properties, advancing materials science applications (Ramachandran et al., 2018).
- Synthesis and characteristics of photopolymerized benzophenone: The synthesis of 4-methylbenzophenone acrylate for low migration applications in polymers was explored, suggesting its utility in safer material design (Tang et al., 2017).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Stanislav Gobec et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(23), 5170-5175 (2005-09-27)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like indomethacin, flufenamic acid, and related compounds have been recently identified as potent inhibitors of AKR1C3. We report that some other NSAIDs (diclofenac and naproxen) also inhibit AKR1C3, with the IC(50) values in the low micromolar
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M29959-250G | |
M29959-10G | 4061834046264 |
M29959-50G | 4061834046271 |