Kluczowe dokumenty
A16300
N-Acetylglycine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
kolor
white
mp
207-209 °C (lit.)
Zastosowanie
detection
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?