Key Documents
200921
Silver(II) fluoride
≥98%
Synonim(y):
Silver difluoride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder
mp
690 °C (lit.)
gęstość
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.